ENA358812887
Enamine
tert-butyl 8-fluoro-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-97876-100MG
312,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-97876-100MG
312,00 €
Iupac Name
tert-butyl 8-fluoro-3-methyl-1,2,3,5-tetrahydro-4H-1,4-benzodiazepine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21FN2O2/c1-10-8-17-13-7-12(16)6-5-11(13)9-18(10)14(19)20-15(2,3)4/h5-7,10,17H,8-9H2,1-4H3
InChI
WEASZJJMWCMTES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97876
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)