Documenti fondamentali
ENA346974780
Enamine
[(thiophen-2-yl)methyl](2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1.419,60 €
5 G
2.099,50 €
SKU del venditore: EN300-96727-100MG
217,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1.419,60 €
5 G
2.099,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-96727-100MG
217,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(2-thienylmethyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F3NS.ClH/c8-7(9,10)5-11-4-6-2-1-3-12-6;/h1-3,11H,4-5H2;1H
InChI
BAFHZUKGFHQQAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96727
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)