Documenti fondamentali
ENA346974748
Enamine
2-amino-2-cyclohexylethan-1-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
346,60 €
1 G
432,40 €
2.5 G
734,00 €
5 G
1.235,80 €
10 G
1.793,50 €
SKU del venditore: EN300-96384-100MG
178,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
178,90 €
250 MG
237,40 €
500 MG
346,60 €
1 G
432,40 €
2.5 G
734,00 €
5 G
1.235,80 €
10 G
1.793,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-96384-100MG
178,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-cyclohexylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h7-8,10H,1-6,9H2;1H
InChI
PENLKJMHKAXHJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96384
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96384
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)