ENA341297025
Enamine
methyl 3-amino-4-sulfamoylbenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-94840-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-94840-100MG
318,50 €
Iupac Name
methyl 3-amino-4-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI
WWCNAJOPYMOOMQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)