Documenti fondamentali
ENA341296721
Enamine
(2,5-difluorophenyl)(3-methanesulfonylphenyl)methanone
Scegli un formato
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1.672,60 €
5 G
2.452,60 €
SKU del venditore: EN300-94395-100MG
332,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1.672,60 €
5 G
2.452,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-94395-100MG
332,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,5-difluorophenyl)[3-(methylsulfonyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O3S/c1-20(18,19)11-4-2-3-9(7-11)14(17)12-8-10(15)5-6-13(12)16/h2-8H,1H3
InChI
IGCWYPNXBSPFML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94395
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)