Documenti fondamentali
ENA341296545
Enamine
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Scegli un formato
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1.072,50 €
5 G
1.586,00 €
10 G
2.351,70 €
SKU del venditore: EN300-93735-100MG
154,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1.072,50 €
5 G
1.586,00 €
10 G
2.351,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-93735-100MG
154,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethoxy-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI
QETAUIVXAOCKML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93735
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)