ENA341296476
Enamine
ethyl 2-(2-methylpropanamido)acetate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-93521-100MG
332,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-93521-100MG
332,30 €
Punto di fusione
34-35
Iupac Name
ethyl (isobutyrylamino)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-4-12-7(10)5-9-8(11)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,11)
InChI
IGDJNTXVYYFXGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93521
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)