Documenti
ENA341295403
Enamine
2-amino-5,6,7,8-tetrahydroquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.22
Numero MDL:
Punto di fusione
192-197
Iupac Name
2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H11N3/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h5H,1-4H2,(H2,12,13)
InChI
ZBOFTCWMOSKYLC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92124
Melting Point
192-197
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92124