ENA341294879
Enamine
tert-butyl octahydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-90569-50MG
375,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-90569-50MG
375,20 €
Iupac Name
tert-butyl octahydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-9-4-6-13-8-10(9)14/h9-10,13H,4-8H2,1-3H3
InChI
KFOSBANHALBORK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90569
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)