Documenti fondamentali
ENA341294794
Enamine
2-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
180,70 €
250 MG
258,70 €
500 MG
408,20 €
1 G
522,60 €
2.5 G
894,40 €
5 G
1.513,20 €
10 G
2.752,10 €
SKU del venditore: EN300-90399-100MG
180,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
180,70 €
250 MG
258,70 €
500 MG
408,20 €
1 G
522,60 €
2.5 G
894,40 €
5 G
1.513,20 €
10 G
2.752,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-90399-100MG
180,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)7-3-2-6(10)4-8(7)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
MUQVSIADQYTHLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90399
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90399
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)