Documenti fondamentali
ENA341294720
Enamine
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Scegli un formato
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1.914,40 €
5 G
2.811,40 €
SKU del venditore: EN300-90275-100MG
376,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1.914,40 €
5 G
2.811,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-90275-100MG
376,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H12ClNO3/c1-18-14(17)12-8-11(6-7-13(12)16)19-10-4-2-9(15)3-5-10/h2-8H,16H2,1H3
InChI
DIUBGOGVZQHIAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)