Documenti fondamentali
ENA341294649
Enamine
tert-butyl 4-(2-sulfamoylethyl)piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
SKU del venditore: EN300-91969-100MG
331,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.39
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-91969-100MG
331,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-[2-(aminosulfonyl)ethyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O4S/c1-11(2,3)18-10(15)14-6-4-13(5-7-14)8-9-19(12,16)17/h4-9H2,1-3H3,(H2,12,16,17)
InChI
ICBKYAZVWTXCMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91969
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91969
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)