Documenti fondamentali
ENA341293451
Enamine
8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Inchi Code
1S/C10H17NO/c1-7(2)11-8-3-4-9(11)6-10(12)5-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI
AKETXTOLBLTPTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88983
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88983