Documenti fondamentali
ENA341293017
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
SKU del venditore: EN300-88429-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1.002,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-88429-100MG
140,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloro-2-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO3/c1-17-8-3-2-6(11)4-7(8)15-9(16)18-5-10(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,16)
InChI
JBBBYBCFKMXAFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)