Documenti fondamentali
ENA341292946
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-bromopyridin-2-yl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
SKU del venditore: EN300-88297-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-88297-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-bromo-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H6BrF3N2O2/c9-5-1-2-6(13-3-5)14-7(15)16-4-8(10,11)12/h1-3H,4H2,(H,13,14,15)
InChI
DZVRSIIMXVMJNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88297
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)