Documenti fondamentali
ENA341290991
Enamine
2,2,2-trifluoroethane-1-sulfonamide
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-80382-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-80382-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
97-99
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H4F3NO2S/c3-2(4,5)1-9(6,7)8/h1H2,(H2,6,7,8)
InChI
JATIGRDCWBXQRA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80382
Melting Point
97-99
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80382
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)