Documenti fondamentali
ENA341290893
Enamine
2-chloro-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-one
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
231,40 €
500 MG
365,30 €
1 G
468,00 €
2.5 G
982,80 €
5 G
1.942,20 €
10 G
3.790,80 €
SKU del venditore: EN300-18378-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
231,40 €
500 MG
365,30 €
1 G
468,00 €
2.5 G
982,80 €
5 G
1.942,20 €
10 G
3.790,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.79
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-18378-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
10-(2-chloropropanoyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C15H12ClNOS/c1-10(16)15(18)17-11-6-2-4-8-13(11)19-14-9-5-3-7-12(14)17/h2-10H,1H3
InChI
NFDHJLPQTVVBOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)