Documenti
ENA336956517
Enamine
7-hydroxy-3-phenoxy-4H-chromen-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Punto di fusione
213-214
Iupac Name
7-hydroxy-3-phenoxy-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H10O4/c16-10-6-7-12-13(8-10)18-9-14(15(12)17)19-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16H
InChI
RQYBXCFFANHJGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86102
Melting Point
213-214
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86102