Documenti fondamentali
ENA336956506
Enamine
(2-chlorophenyl)(4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
369,20 €
250 MG
526,50 €
500 MG
826,80 €
1 G
1.060,80 €
2.5 G
2.078,70 €
5 G
3.075,80 €
10 G
4.560,40 €
SKU del venditore: EN300-86023-100MG
369,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
369,20 €
250 MG
526,50 €
500 MG
826,80 €
1 G
1.060,80 €
2.5 G
2.078,70 €
5 G
3.075,80 €
10 G
4.560,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-86023-100MG
369,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13ClFN/c1-9-8-10(6-7-13(9)16)14(17)11-4-2-3-5-12(11)15/h2-8,14H,17H2,1H3
InChI
WWOTUTKCNYLGKV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86023
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86023
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)