Documenti fondamentali
ENA336955945
Enamine
N,1-dihydroxynaphthalene-2-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
299,00 €
SKU del venditore: EN300-84674-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
299,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-84674-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N,1-dihydroxy-2-naphthamide
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(14)12-15/h1-6,13,15H,(H,12,14)
InChI
IVIFHBRWCULHPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84674
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84674
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)