Documenti fondamentali
ENA333558725
Enamine
2-(cyclopropylamino)-3-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Scegli un formato
50 MG
411,60 €
100 MG
589,70 €
250 MG
823,70 €
500 MG
1.272,20 €
1 G
1.619,30 €
SKU del venditore: EN300-83044-50MG
411,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
411,60 €
100 MG
589,70 €
250 MG
823,70 €
500 MG
1.272,20 €
1 G
1.619,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-83044-50MG
411,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]alanine
Inchi Code
1S/C10H12F3N3O2/c11-10(12,13)8-3-4-16(15-8)5-7(9(17)18)14-6-1-2-6/h3-4,6-7,14H,1-2,5H2,(H,17,18)
InChI
CHAMDBWLJCIPIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83044
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)