Documenti fondamentali
ENA333558527
Enamine
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
Scegli un formato
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
5 G
2.658,00 €
SKU del venditore: EN300-82389-100MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1.813,00 €
5 G
2.658,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-82389-100MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-9(11)12-6-13-14/h1-4,6H,(H2,11,12,13)
InChI
JLOCRINRDGYYDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)