Documenti fondamentali
ENA333558397
Enamine
[cyclopropyl(phenyl)methyl](methyl)amine
Scegli un formato
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
SKU del venditore: EN300-82530-100MG
178,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-82530-100MG
178,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropyl-N-methylphenylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-12-11(10-7-8-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI
JDUBUKLTCBRTES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82530
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82530
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)