Documenti fondamentali
ENA333557509
Enamine
N-cyclopropyl-N-methylsulfamoyl chloride
Scegli un formato
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
SKU del venditore: EN300-81521-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-81521-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2S/c1-6(4-2-3-4)9(5,7)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI
RUNYZAPPVYTBFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)