Documenti fondamentali
ENA333557233
Enamine
(2,4,6-tribromophenyl)hydrazine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
SKU del venditore: EN300-82093-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-82093-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,4,6-tribromophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5Br3N2.ClH/c7-3-1-4(8)6(11-10)5(9)2-3;/h1-2,11H,10H2;1H
InChI
AHLSGOIRKZENEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82093
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)