ENA333557207
Enamine
[1-(2,5-dimethylphenyl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-81914-100MG
140,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-81914-100MG
140,40 €
Iupac Name
1-(2,5-dimethylphenyl)-N-methylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N.ClH/c1-8-5-6-9(2)11(7-8)10(3)12-4;/h5-7,10,12H,1-4H3;1H
InChI
VKMNDPUVMLFDCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81914
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)