Documenti fondamentali
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
438,10 €
100 MG
648,70 €
250 MG
928,20 €
500 MG
1.462,50 €
1 G
1.874,60 €
SKU del venditore: EN300-81834-50MG
438,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
438,10 €
100 MG
648,70 €
250 MG
928,20 €
500 MG
1.462,50 €
1 G
1.874,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-81834-50MG
438,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
InChI
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)