Documenti fondamentali
ENA333557095
Enamine
ethyl 2-(cyclohexylamino)acetate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-81044-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-81044-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
178-180
Iupac Name
ethyl (cyclohexylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)8-11-9-6-4-3-5-7-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
InChI
IJHVTABCXCQABK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81044
Melting Point
178-180
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)