Documenti fondamentali
ENA332673052
Enamine
N-(2-formylthiophen-3-yl)acetamide
Scegli un formato
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1.072,50 €
5 G
1.586,00 €
10 G
2.351,70 €
SKU del venditore: EN300-80533-100MG
154,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1.072,50 €
5 G
1.586,00 €
10 G
2.351,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-80533-100MG
154,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
71-72
Iupac Name
N-(2-formyl-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7NO2S/c1-5(10)8-6-2-3-11-7(6)4-9/h2-4H,1H3,(H,8,10)
InChI
MVVJMHXGMCIHNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Melting Point
71-72
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)