Documenti fondamentali
ENA332672555
Enamine
propyl 4-methylpentanoate
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
SKU del venditore: EN300-79858-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-79858-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
propyl 4-methylpentanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-4-7-11-9(10)6-5-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI
SDINNSBZSSQXBH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79858
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)