Documenti
ENA332672480
Enamine
5-methyl-5-(2-phenylethyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.26
Numero MDL:
Punto di fusione
180-181
Iupac Name
5-methyl-5-(2-phenylethyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(10(15)13-11(16)14-12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,14,15,16)
InChI
ABQYGDKEPFRUBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04038
Melting Point
180-181
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04038