Documenti fondamentali
ENA332672418
Enamine
1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)cyclopropan-1-amine
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
SKU del venditore: EN300-79643-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-79643-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1H-tetraazol-5-yl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C4H7N5/c5-4(1-2-4)3-6-8-9-7-3/h1-2,5H2,(H,6,7,8,9)
InChI
SVOLEXMNCRMWRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79643
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79643
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)