Documenti fondamentali
ENA332672289
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Scegli un formato
100 MG
327,10 €
250 MG
446,70 €
500 MG
678,10 €
1 G
857,50 €
2.5 G
1.637,50 €
5 G
2.401,90 €
10 G
3.539,40 €
SKU del venditore: EN300-47932-100MG
327,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
327,10 €
250 MG
446,70 €
500 MG
678,10 €
1 G
857,50 €
2.5 G
1.637,50 €
5 G
2.401,90 €
10 G
3.539,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-47932-100MG
327,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO/c1-3-15(12(16)8-13)9(2)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3
InChI
WUXJUKPVASWMNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)