ENA332672205
Enamine
3-(4-nitrophenoxy)aniline hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-80093-100MG
318,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-80093-100MG
318,50 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
196-197
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N2O3.ClH/c13-9-2-1-3-12(8-9)17-11-6-4-10(5-7-11)14(15)16;/h1-8H,13H2;1H
InChI
SNLVNNCQKNYQGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)