ENA321765923
Enamine
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-77967-100MG
101,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-77967-100MG
101,40 €
Iupac Name
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO3/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-8H,10H2,(H,17,18)
InChI
VDGFDFDUGHYYIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)