Documenti fondamentali
ENA321765051
Enamine
4-(2-phenylethoxy)butanenitrile
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
SKU del venditore: EN300-75973-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-75973-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-phenylethoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C12H15NO/c13-9-4-5-10-14-11-8-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7H,4-5,8,10-11H2
InChI
JXEANTJARTVYBO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75973
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75973
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)