Documenti fondamentali
ENA321764536
Enamine
3-ethyl-1,4-dihydropyridin-4-imine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-76957-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-76957-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
209-210
Iupac Name
3-ethyl-4-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.ClH/c1-2-6-5-9-4-3-7(6)8;/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9);1H
InChI
CIBBDHZCSKSQEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76957
Melting Point
209-210
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76957
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)