Documenti fondamentali
ENA321763931
Enamine
1,3-diethyl 2-(propane-1-sulfonamido)propanedioate
Scegli un formato
100 MG
123,50 €
250 MG
176,80 €
500 MG
278,20 €
1 G
356,20 €
2.5 G
700,70 €
5 G
1.034,80 €
10 G
1.535,30 €
SKU del venditore: EN300-75901-100MG
123,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
123,50 €
250 MG
176,80 €
500 MG
278,20 €
1 G
356,20 €
2.5 G
700,70 €
5 G
1.034,80 €
10 G
1.535,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-75901-100MG
123,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2-[(propylsulfonyl)amino]malonate
Inchi Code
1S/C10H19NO6S/c1-4-7-18(14,15)11-8(9(12)16-5-2)10(13)17-6-3/h8,11H,4-7H2,1-3H3
InChI
KQEABMSGWGDBOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75901
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75901
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)