ENA321763694
Enamine
1-aminopentan-2-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-75514-100MG
141,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-75514-100MG
141,70 €
Iupac Name
1-amino-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(7)4-6/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI
ZRUPXAZUXDFLTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75514
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)