Documenti fondamentali
ENA321763633
Enamine
3-methyl-4-(pyridin-3-yloxy)benzaldehyde
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
SKU del venditore: EN300-75426-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-75426-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-4-(3-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-10-7-11(9-15)4-5-13(10)16-12-3-2-6-14-8-12/h2-9H,1H3
InChI
RUHZIVBIUFNSRP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)