Documenti fondamentali
ENA321763594
Enamine
2-[(1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carbonyl)amino]acetic acid
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
SKU del venditore: EN300-74335-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-74335-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c15-11(16)7-13-12(17)14-6-5-9-3-1-2-4-10(9)8-14/h1-4H,5-8H2,(H,13,17)(H,15,16)
InChI
SDKBFRSMGTTWTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74335
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74335
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)