Documenti fondamentali
ENA321762490
Enamine
1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]piperidin-3-amine
Scegli un formato
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1.533,50 €
5 G
2.247,20 €
10 G
3.310,60 €
SKU del venditore: EN300-73878-100MG
294,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1.533,50 €
5 G
2.247,20 €
10 G
3.310,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-73878-100MG
294,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,6-difluorobenzyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16F2N2/c13-11-4-1-5-12(14)10(11)8-16-6-2-3-9(15)7-16/h1,4-5,9H,2-3,6-8,15H2
InChI
QSQNAXKHJLRDOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73878
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73878
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)