Documenti fondamentali
ENA321762137
Enamine
2-(1,3-thiazol-2-yl)propan-2-amine
Scegli un formato
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
SKU del venditore: EN300-42387-100MG
185,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-42387-100MG
185,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C6H10N2S/c1-6(2,7)5-8-3-4-9-5/h3-4H,7H2,1-2H3
InChI
XOYGWSITVXYAHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42387
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42387
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)