Documenti fondamentali
ENA321762038
Enamine
2-[(oxolan-2-yl)methoxy]acetic acid
Scegli un formato
100 MG
45,50 €
250 MG
65,00 €
500 MG
102,70 €
1 G
131,30 €
2.5 G
270,40 €
5 G
501,80 €
10 G
798,20 €
SKU del venditore: EN300-60033-100MG
45,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
45,50 €
250 MG
65,00 €
500 MG
102,70 €
1 G
131,30 €
2.5 G
270,40 €
5 G
501,80 €
10 G
798,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-60033-100MG
45,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(tetrahydro-2-furanylmethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
InChI
WUSSSFZIJIQZKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60033
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)