Documenti fondamentali
ENA313839288
Enamine
2-[butyl(methyl)carbamoyl]benzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
SKU del venditore: EN300-72921-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.78
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-72921-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[butyl(methyl)amino]carbonyl}benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3S/c1-3-4-9-14(2)12(15)10-7-5-6-8-11(10)18(13,16)17/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI
NWQCKMOKXUESDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)