Documenti fondamentali
ENA313839187
Enamine
2-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
SKU del venditore: EN300-72723-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-72723-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
173-174
Iupac Name
2-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-17(15,16)12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10,14H2
InChI
SYUUHJVWQMFSRO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Melting Point
173-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)