Documenti fondamentali
ENA313839177
Enamine
2-(4-methylbenzoyl)pyridine
Scegli un formato
100 MG
256,10 €
250 MG
366,60 €
500 MG
577,20 €
1 G
739,70 €
2.5 G
1.314,30 €
5 G
2.275,00 €
SKU del venditore: EN300-72709-100MG
256,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
256,10 €
250 MG
366,60 €
500 MG
577,20 €
1 G
739,70 €
2.5 G
1.314,30 €
5 G
2.275,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-72709-100MG
256,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
43-45
Iupac Name
(4-methylphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3
InChI
BHDAKOZHMSQCFH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Melting Point
43-45
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72709
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)