Documenti fondamentali
ENA313839029
Enamine
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
266,50 €
500 MG
419,90 €
1 G
538,20 €
2.5 G
1.125,80 €
5 G
2.104,70 €
10 G
4.062,50 €
SKU del venditore: EN300-72902-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
266,50 €
500 MG
419,90 €
1 G
538,20 €
2.5 G
1.125,80 €
5 G
2.104,70 €
10 G
4.062,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-72902-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(6-8)4-2-3-5-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI
CYHREEAGZNSGMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)