ENA311761001
Enamine
[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](propyl)amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-71897-100MG
126,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-71897-100MG
126,90 €
Iupac Name
N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-3-4-9-5-8-6-10-11(2)7-8/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3
InChI
IASSGUCHCVUBGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71897
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)