Documenti fondamentali
ENA311760928
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-propynyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-2-5-8-6-3-4-7(8)9/h1H,3-6H2
InChI
QRGALCLKIGCPJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71836
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)